1-(7-Nitro-1,1,3,3,6-pentamethylindan-5-yl)-1H-pyrrole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR16908-1G OR16908-5G
APOSOR16908-1GEA 176 EUR
APOSOR16908-1G APOSOR16908-5G
1-(7-Nitro-1,1,3,3,6-pentamethylindan-5-yl)-1H-pyrrole
1-(7-Nitro-1,1,3,3,6-pentamethylindan-5-yl)-1H-pyrrole
Formule: C₁₈H₂₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00206198
CAS nummer: 657405-94-2