1'-[(1-Hydroxy-1H-benzotriazol-6-yl)sulphonyl]-1,4'-bipiperidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR16954-1G OR16954-5G
APOSOR16954-1GEA 232 EUR
APOSOR16954-1G APOSOR16954-5G
1'-[(1-Hydroxy-1H-benzotriazol-6-yl)sulphonyl]-1,4'-bipiperidine 97%
1'-[(1-Hydroxy-1H-benzotriazol-6-yl)sulphonyl]-1,4'-bipiperidine
Formule: C₁₆H₂₃N₅O₃S
Smeltpunt: 195…200 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114694
CAS nummer: 227471-63-8