1-(Pyridin-4-yl)piperidin-4-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16968-5G OR16968-25G
APOSOR16968-5GEA 97.9 EUR
APOSOR16968-5G APOSOR16968-25G
1-(Pyridin-4-yl)piperidin-4-ol
1-(Pyridin-4-yl)piperidin-4-ol
Formule: C₁₀H₁₄N₂O
Smeltpunt: 160…162 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08437501
CAS nummer: 130658-65-0