3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-1,2-propenoxide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16991-1G OR16991-25G OR16991-5G
APOSOR16991-1GEA 52.6 EUR
APOSOR16991-1G APOSOR16991-25G APOSOR16991-5G
3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-1,2-propenoxide
3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-1,2-propenoxide
Formule: C₁₂H₁₆O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00799225
CAS nummer: 56718-70-8