2-Amino-4-methylnicotinonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17000-1G OR17000-5G
APOSOR17000-1GEA 106 EUR
APOSOR17000-1G APOSOR17000-5G
2-Amino-4-methylnicotinonitrile
2-Amino-4-methylnicotinonitrile
Formule: C₇H₇N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09030794
CAS nummer: 71493-76-0