3-Amino-2-cyanopropanoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17008-1G OR17008-5G
APOSOR17008-1GEA 221 EUR
APOSOR17008-1G APOSOR17008-5G
3-Amino-2-cyanopropanoic acid 97%
3-Amino-2-cyanopropanoic acid
Formule: C₄H₆N₂O₂
Smeltpunt: 163…165 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10565611
CAS nummer: 1211318-03-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III