N-(2-Hydroxyethyl)methacrylamide 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17009-1G OR17009-5G OR17009-25G
APOSOR17009-1GEA 49.7 EUR
APOSOR17009-1G APOSOR17009-5G APOSOR17009-25G
N-(2-Hydroxyethyl)methacrylamide 96%
N-(2-Hydroxyethyl)methacrylamide
Formule: C₆H₁₁NO₂
Dichtheid: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00080529
CAS nummer: 5238-56-2