4-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR17072-250MG
OR17072-1G
APOSOR17072-250MGEA
169
EUR
APOSOR17072-250MG
APOSOR17072-1G
4-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole 97%
4-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole
Formule:
C₈H₈N₂O Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD15144561 CAS nummer: 65658-13-1 |