3-Hydroxy-4-methylbenzeneboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR17103-1G OR17103-5G
APOSOR17103-1GEA 450 EUR
APOSOR17103-1G APOSOR17103-5G
3-Hydroxy-4-methylbenzeneboronic acid
3-Hydroxy-4-methylbenzeneboronic acid
Formule: C₇H₉BO₃
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD01074652
CAS nummer: 216019-35-1