4-(Benzyloxy)-3-bromo-1H-indole, N-BOC protected 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1718-1G OR1718-250MG
APOSOR1718-1GEA 271 EUR
APOSOR1718-1G APOSOR1718-250MG
4-(Benzyloxy)-3-bromo-1H-indole, N-BOC protected 98%
4-(Benzyloxy)-3-bromo-1H-indole, N-BOC protected
Formule: C₂₀H₂₀BrNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05864768
CAS nummer: 914349-26-1