Methyl 5-bromothiophene-3-carboxylate 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR17258-1G
OR17258-5G
APOSOR17258-1GEA
24.9
EUR
APOSOR17258-1G
APOSOR17258-5G
Methyl 5-bromothiophene-3-carboxylate 99%
Methyl 5-bromothiophene-3-carboxylate
Formule:
C₆H₅BrO₂S Smeltpunt: 38…43 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD13386488 CAS nummer: 88770-19-8 |