2-Bromo-6-hydroxybenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-2-carboxyphenol, 6-Bromosalicylic acid
OR17501-1G OR17501-250MG
APOSOR17501-1GEA 292 EUR
APOSOR17501-1G APOSOR17501-250MG
2-Bromo-6-hydroxybenzoic acid 98%
2-Bromo-6-hydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₅BrO₃
Smeltpunt: 164…167 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13193059
CAS nummer: 38876-70-9