2-Bromo-5,6-dihydrothieno[2,3-c]pyridin-7(4H)-one, tech
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR17555-1G
OR17555-250MG
APOSOR17555-1GEA
874
EUR
APOSOR17555-1G
APOSOR17555-250MG
2-Bromo-5,6-dihydrothieno[2,3-c]pyridin-7(4H)-one, tech
2-Bromo-5,6-dihydrothieno[2,3-c]pyridin-7(4H)-one
Formule:
C₇H₆BrNOS Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD14584992 CAS nummer: 960289-03-6 |