3-Methyl-1H-indole, N-BOC protected
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-Butyl 3-methyl-1H-indole-1-carboxylate
OR17607-1G OR17607-5G OR17607-250MG
APOSOR17607-1GEA 199 EUR
APOSOR17607-1G APOSOR17607-5G APOSOR17607-250MG
3-Methyl-1H-indole, N-BOC protected
3-Methyl-1H-indole, N-BOC protected
Formule: C₁₄H₁₇NO₂
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13563142
CAS nummer: 89378-43-8