2,4,6-Tribromobenzene-1,3-diamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17661-1G OR17661-250MG OR17661-5G
APOSOR17661-1GEA 1220 EUR
APOSOR17661-1G APOSOR17661-250MG APOSOR17661-5G
2,4,6-Tribromobenzene-1,3-diamine
2,4,6-Tribromobenzene-1,3-diamine
Formule: C₆H₅Br₃N₂
Smeltpunt: 158…162 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00466367
CAS nummer: 62477-06-9