2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17670-1G OR17670-5G OR17670-250MG
APOSOR17670-1GEA 106 EUR
APOSOR17670-1G APOSOR17670-5G APOSOR17670-250MG
2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenol 95%
2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenol
Formule: C₇H₆BrNO₃
Smeltpunt: 118…122 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26392591
CAS nummer: 4186-49-6