2-Bromo-5-nitrophenyl methyl sulphone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17674-1G OR17674-5G OR17674-250MG OR17674-25G
APOSOR17674-1GEA 351 EUR
APOSOR17674-1G APOSOR17674-5G APOSOR17674-250MG APOSOR17674-25G
2-Bromo-5-nitrophenyl methyl sulphone 95%
2-Bromo-5-nitrophenyl methyl sulphone
Formule: C₇H₆BrNO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11052985
CAS nummer: 1048916-38-6