2-Bromo-5-iodophenyl methyl sulphone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-4-iodo-2-(methylsulphonyl)benzene
OR17675-1G OR17675-5G OR17675-250MG
APOSOR17675-1GEA 176 EUR
APOSOR17675-1G APOSOR17675-5G APOSOR17675-250MG
2-Bromo-5-iodophenyl methyl sulphone 95%
2-Bromo-5-iodophenyl methyl sulphone
Formule: C₇H₆BrIO₂S
MW: 360.995 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28155004
CAS nummer: 1820619-59-7