4-Amino-3-hydroxybenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17680-1G OR17680-250MG
APOSOR17680-1GEA 322 EUR
APOSOR17680-1G APOSOR17680-250MG
4-Amino-3-hydroxybenzonitrile
4-Amino-3-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₆N₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06657033
CAS nummer: 55586-26-0