4-Acetyl-2-chlorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17681-1G OR17681-5G OR17681-25G
APOSOR17681-1GEA 132 EUR
APOSOR17681-1G APOSOR17681-5G APOSOR17681-25G
4-Acetyl-2-chlorobenzoic acid
4-Acetyl-2-chlorobenzoic acid
Formule: C₉H₇ClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20639602
CAS nummer: 115382-35-9