3-Bromo-4-chlorobenzeneacetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17683-1G OR17683-5G OR17683-25G
APOSOR17683-1GEA 22 EUR
APOSOR17683-1G APOSOR17683-5G APOSOR17683-25G
3-Bromo-4-chlorobenzeneacetic acid 95%
3-Bromo-4-chlorobenzeneacetic acid
Formule: C₈H₆BrClO₂
Smeltpunt: 95…97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18390582
CAS nummer: 90004-80-1