2-Nitrophenylacetylene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17873-1G OR17873-250MG OR17873-5G
APOSOR17873-1GEA 57 EUR
APOSOR17873-1G APOSOR17873-250MG APOSOR17873-5G
2-Nitrophenylacetylene 98%
2-Nitrophenylacetylene
Formule: C₈H₅NO₂
Smeltpunt: 82…85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01113917
CAS nummer: 16433-96-8