4-Chloro-N,N-dimethylaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-(4-Chlorophenyl)dimethylamine
OR17922-1G OR17922-5G OR17922-10G
APOSOR17922-1GEA 35.1 EUR
APOSOR17922-1G APOSOR17922-5G APOSOR17922-10G
4-Chloro-N,N-dimethylaniline
4-Chloro-N,N-dimethylaniline
Formule: C₈H₁₀ClN
MW: 155.625 g/mol
Kookpunt: 114…115 °C (12 mm Hg)
Smeltpunt: 32…37 °C
Dichtheid: 1.049 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07780200
CAS nummer: 698-69-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III