Methyl 3-bromoisoxazole-5-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-5-(methoxycarbonyl)isoxazole, Methyl 3-bromo-1,2-oxazole-5-carboxylate
OR17926-250MG OR17926-500MG OR17926-1G
APOSOR17926-250MGEA 169 EUR
APOSOR17926-250MG APOSOR17926-500MG APOSOR17926-1G
Methyl 3-bromoisoxazole-5-carboxylate
Methyl 3-bromoisoxazole-5-carboxylate
Formule: C₅H₄BrNO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12022344
CAS nummer: 272773-11-2