2-Chloro-1-isopropyl-1H-imidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR17928-1G OR17928-250MG
APOSOR17928-1GEA 530 EUR
APOSOR17928-1G APOSOR17928-250MG
2-Chloro-1-isopropyl-1H-imidazole
2-Chloro-1-isopropyl-1H-imidazole
Formule: C₆H₉ClN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD10699127
CAS nummer: 1053655-72-3