2-Amino-4-iodo-1,3-benzothiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Iodo-1,3-benzothiazol-2-amine
OR17932-1G OR17932-250MG
APOSOR17932-1GEA 768 EUR
APOSOR17932-1G APOSOR17932-250MG
2-Amino-4-iodo-1,3-benzothiazole
2-Amino-4-iodo-1,3-benzothiazole
Formule: C₇H₅IN₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11194508
CAS nummer: 1039326-79-8