4-Methyl-3-nitrophenylacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-(Carboxymethyl)-2-methylnitrobenzene, 4-(Carboxymethyl)-2-nitrotoluene, 2-(4-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid
OR18015-1G OR18015-250MG
APOSOR18015-1GEA 54.1 EUR
APOSOR18015-1G APOSOR18015-250MG
4-Methyl-3-nitrophenylacetic acid
4-Methyl-3-nitrophenylacetic acid
Formule: C₉H₉NO₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09832994
CAS nummer: 54941-44-5