2-Chloro-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18025-1G OR18025-250MG
APOSOR18025-1GEA 307 EUR
APOSOR18025-1G APOSOR18025-250MG
2-Chloro-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid
2-Chloro-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09863167
CAS nummer: 188781-10-4