5-Bromo-4-methyl-1,3-thiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18109-1G OR18109-250MG OR18109-5G
APOSOR18109-1GEA 58.4 EUR
APOSOR18109-1G APOSOR18109-250MG APOSOR18109-5G
5-Bromo-4-methyl-1,3-thiazole
5-Bromo-4-methyl-1,3-thiazole
Formule: C₄H₄BrNS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12026322
CAS nummer: 111600-83-0