4-Methyl-2-thio-1,3-thiazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Methyl-2-sulphanyl-1,3-thiazole, 4-Methyl-1,3-thiazole-2-thiol, 2-Mercapto-4-methyl-1,3-thiazole
OR18300-100G OR18300-25G
APOSOR18300-100GEA 110 EUR
APOSOR18300-100G APOSOR18300-25G
4-Methyl-2-thio-1,3-thiazole 97%
4-Methyl-2-thio-1,3-thiazole
Formule: C₄H₅NS₂
MW: 131.219 g/mol
Smeltpunt: 86…89 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00798571
CAS nummer: 5685-06-3