3-Chloro-1H-pyrazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR183405-1G OR183405-5G
APOSOR183405-1GEA 32.2 EUR
APOSOR183405-1G APOSOR183405-5G
3-Chloro-1H-pyrazole 95%
3-Chloro-1H-pyrazole
Formule: C₃H₃ClN₂
Kookpunt: 76…77 °C (0,5 mm Hg)
Smeltpunt: 40 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12756597
CAS nummer: 14339-33-4