5-Bromo-6-chloropicolinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-6-chloropyridine-2-carboxylic acid
OR183415-250MG OR183415-1G OR183415-100MG
APOSOR183415-250MGEA 110 EUR
APOSOR183415-250MG APOSOR183415-1G APOSOR183415-100MG
5-Bromo-6-chloropicolinic acid
5-Bromo-6-chloropicolinic acid
Formule: C₆H₃BrClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09910220
CAS nummer: 959958-25-9