Methyl 7-aminothieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR183420-1G OR183420-5G
APOSOR183420-1GEA 87.6 EUR
APOSOR183420-1G APOSOR183420-5G
Methyl 7-aminothieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylate
Methyl 7-aminothieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylate
Formule: C₈H₇N₃O₂S
Smeltpunt: 130…133 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00204059
CAS nummer: 244014-85-5