Methyl 3-amino-7-chlorobenzothiophene-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR183426-1G OR183426-250MG
APOSOR183426-1GEA 402 EUR
APOSOR183426-1G APOSOR183426-250MG
Methyl 3-amino-7-chlorobenzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-7-chlorobenzothiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₈ClNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25960235
CAS nummer: 181283-33-0