Methyl 3-amino-5-iodobenzothiophene-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR183428-1G OR183428-250MG
APOSOR183428-1GEA 366 EUR
APOSOR183428-1G APOSOR183428-250MG
Methyl 3-amino-5-iodobenzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-5-iodobenzothiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₈INO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29163655
CAS nummer: 2090987-68-9