Methyl 3-amino-6-iodobenzothiophene-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR183429-1G OR183429-250MG
APOSOR183429-1GEA 402 EUR
APOSOR183429-1G APOSOR183429-250MG
Methyl 3-amino-6-iodobenzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-6-iodobenzothiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₈INO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29163658
CAS nummer: 2089966-09-4