4-(Morpholin-4-yl)benzene-1,2-diamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR183524-1G OR183524-250MG
APOSOR183524-1GEA 555 EUR
APOSOR183524-1G APOSOR183524-250MG
4-(Morpholin-4-yl)benzene-1,2-diamine
4-(Morpholin-4-yl)benzene-1,2-diamine
Formule: C₁₀H₁₅N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11848955
CAS nummer: 119421-28-2