4-(Piperidin-1-yl)benzene-1,2-diamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR183525-1G OR183525-250MG
APOSOR183525-1GEA 555 EUR
APOSOR183525-1G APOSOR183525-250MG
4-(Piperidin-1-yl)benzene-1,2-diamine
4-(Piperidin-1-yl)benzene-1,2-diamine
Formule: C₁₁H₁₇N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11848949
CAS nummer: 155198-10-0