4-(Pyrrolidin-1-yl)benzene-1,2-diamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR183526-1G OR183526-250MG
APOSOR183526-1GEA 555 EUR
APOSOR183526-1G APOSOR183526-250MG
4-(Pyrrolidin-1-yl)benzene-1,2-diamine
4-(Pyrrolidin-1-yl)benzene-1,2-diamine
Formule: C₁₀H₁₅N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11848945
CAS nummer: 289913-84-4