4-(4-Benzylpiperazin-1-yl)benzene-1,2-diamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR183527-1G OR183527-250MG
APOSOR183527-1GEA 611 EUR
APOSOR183527-1G APOSOR183527-250MG
4-(4-Benzylpiperazin-1-yl)benzene-1,2-diamine
4-(4-Benzylpiperazin-1-yl)benzene-1,2-diamine
Formule: C₁₇H₂₂N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 124802-85-3