4-(Thiomorpholin-4-yl)benzene-1,2-diamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR183528-1G OR183528-250MG
APOSOR183528-1GEA 658 EUR
APOSOR183528-1G APOSOR183528-250MG
4-(Thiomorpholin-4-yl)benzene-1,2-diamine
4-(Thiomorpholin-4-yl)benzene-1,2-diamine
Formule: C₁₀H₁₅N₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 1696692-81-5