trans-4-(Dimethylamino)-4'-nitrochalcone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1848-1G OR1848-250MG
APOSOR1848-1GEA 221 EUR
APOSOR1848-1G APOSOR1848-250MG
trans-4-(Dimethylamino)-4'-nitrochalcone
trans-4-(Dimethylamino)-4'-nitrochalcone
Formule: C₁₇H₁₆N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01232245
CAS nummer: 20431-58-7