4-(Hydroxymethyl)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Formylbenzyl alcohol, (4-Formylphenyl)methanol
OR18563-1G OR18563-5G
APOSOR18563-1GEA 70.1 EUR
APOSOR18563-1G APOSOR18563-5G
4-(Hydroxymethyl)benzaldehyde
4-(Hydroxymethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₈O₂
Smeltpunt: 43…44 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11870191
CAS nummer: 52010-97-6