4'-(Hydroxymethyl)acetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR18571-1G OR18571-250MG
APOSOR18571-1GEA 240 EUR
APOSOR18571-1G APOSOR18571-250MG
4'-(Hydroxymethyl)acetophenone
4'-(Hydroxymethyl)acetophenone
Formule: C₉H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06202822
CAS nummer: 75633-63-5