Methyl 3-amino-2,6-dichloroisonicotinate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Methyl 3-amino-2,6-dichloropyridine-4-carboxylate
OR18588-1G OR18588-250MG
APOSOR18588-1GEA 0 EUR
APOSOR18588-1G APOSOR18588-250MG
Methyl 3-amino-2,6-dichloroisonicotinate 95%
Methyl 3-amino-2,6-dichloroisonicotinate
Formule: C₇H₆Cl₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07437844
CAS nummer: 883107-62-8