2-Chloro-3,5-dimethylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18609-100MG OR18609-250MG
APOSOR18609-100MGEA 33.7 EUR
APOSOR18609-100MG APOSOR18609-250MG
2-Chloro-3,5-dimethylpyridine
2-Chloro-3,5-dimethylpyridine
Formule: C₇H₈ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12400986
CAS nummer: 72093-12-0