3-Bromo-2-methoxybenzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR18742-1G OR18742-250MG
APOSOR18742-1GEA 354 EUR
APOSOR18742-1G APOSOR18742-250MG
3-Bromo-2-methoxybenzyl bromide
3-Bromo-2-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₈Br₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14656794
CAS nummer: 1177558-47-2
UN: 3265
ADR: 8,III