3-Chloro-5-nitroanisole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18805-1G OR18805-5G OR18805-25G
APOSOR18805-1GEA 29.2 EUR
APOSOR18805-1G APOSOR18805-5G APOSOR18805-25G
3-Chloro-5-nitroanisole 95%
3-Chloro-5-nitroanisole
Formule: C₇H₆ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11848441
CAS nummer: 55910-07-1