2-Amino-4-chloro-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde, 2-BOC protected
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18806-1G OR18806-250MG OR18806-5G
APOSOR18806-1GEA 332 EUR
APOSOR18806-1G APOSOR18806-250MG APOSOR18806-5G
2-Amino-4-chloro-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde, 2-BOC protected
2-Amino-4-chloro-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde, 2-BOC protected
Formule: C₉H₁₁ClN₂O₃S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18836516
CAS nummer: 388594-31-8