N-Methyl-3-(triethoxysilyl)propylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18826-1G OR18826-5G
APOSOR18826-1GEA 199 EUR
APOSOR18826-1G APOSOR18826-5G
N-Methyl-3-(triethoxysilyl)propylamine 97%
N-Methyl-3-(triethoxysilyl)propylamine
Formule: C₁₀H₂₅NO₃Si
Kookpunt: 120…121 °C (30 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24842713
CAS nummer: 6044-50-4